Kauhat, mittakauhat
Toimittaja: VITLAB
39194 39294 39394 39494 39594 39694 39794 39894 39994
231-0326EA 8.4 EUR
231-0326 231-0327 231-2000 231-2001 231-2002 231-2003 231-2004 231-0218 231-2005
Kauhat, mittakauhat
Kauhat
PP, valkoinen. Litteät, viistetyt päät ja vahvistettu kahva.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys, murtumaton
  • Lämmönkestävä 130 °C:een, voidaan autoklavoida
  • Kauhan tilavuus on merkitty varteen