Kauhat, mittakauhat
Toimittaja: KARTELL
1059 1058 1060 1062 1057 1063 1064
KART1059EA 64.4 EUR
KART1059 231-0067 231-0068 231-0069 231-0066 231-0070 231-0071
Kauhat, mittakauhat
Kauhat
PP, valkoinen. Litteä, viisto pää ja vahvistettu kahva.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys, murtumaton
  • Lämmönkestävä 130 °C:een, voidaan autoklavoida
  • Kauhan tilavuus on merkitty varteen