Etyyliasetaatti ≥99.5% HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
22912.K2 22912.M1
22912.K2EA 149 EUR
22912.K2 22912.M1
Etyyliasetaatti ≥99.5% HPLC-analytiikkaan
Etyyliasetaatti
Purity: 99.5+% CAS No.: 141-78-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -3°(26°F) Physical Form: Liquid Density: 0.902 Refractive Index: 1.3720 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -84° Boiling Point: 77° Beilstein Reference: 506104 Merck Reference: 14,3757 UN No.: 1173 MDL No.: MFCD00009171
Kaava: CH₃COOC₂H₅
Kiehumispiste: 77 °C
Sulamispiste: –84 °C
Tiheys: 0,902
Leimahduspiste: –3 °C (26 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009171
CAS-numero: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 14,3757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM