Virtausindikaattori, siipiratas

Toimittaja: KARTELL
539
229-0577EA 66.8 EUR
229-0577
Virtausindikaattori, siipiratas
Virtausindikaattorit
Virtausilmaisimet on valmistettu styreeniakryylinitriilistä (SAN). Ne ilmaisevat virtausnopeuden selkeästi, sillä siipirattaan kiertonopeus on verrannollinen virtausnopeuteen.

  • Nestevirtauksille jopa 5 ml/sekunnissa
  • Suurin suositeltu virtausnopeus 95 ml/sekunti ja enimmäispaine 2 bar

Connector o.d.: 6.5 - 11 mm

W×D×H (mm): 90×15×40

Varoitus: Voidaan käyttää kaasujen kanssa, mutta ei sovellu käytettäväksi syövyttävien nesteiden kanssa tai yli 85 °C:n lämpötiloissa.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR