2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99% for scintillation, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
223999-5G
223999-5GEA 73.2 EUR
223999-5G
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99% for scintillation, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
suitable for scintillation
Kaava: C₂₆H₂₆N₂O₂S
Sulamispiste: 199…201 °C (kirj.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005774
CAS-numero: 7128-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aac4071276b9baf3cb51b6076c296ab2f6a3f0a0&vid=c499c86c5a9a17f53a6418155f3805fc2e35db5b&prid=web&clid=SAPDAM