Kalsiumkloridi 90-98%, TECHNICAL

Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus

22313.294EA 81.7 EUR
22313.294 22313.363 22313.460
Kalsiumkloridi 90-98%, TECHNICAL
Kalsiumkloridi
Kaava: CaCl₂
Kiehumispiste: 1600 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 772 °C
Tiheys: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010903
CAS-numero: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659

Order Now

Testitulosten erittely

Assay 90 - 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR