Suppilo, lyhyt varsi, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
213512308 213513304 213513801 213514103 213514609 213515108 213515708 213515905 213516104 213516901 213512805
221-1111EA 17.3 EUR
221-1111 221-1113 221-1114 221-1115 221-1116 221-1120 221-1117 221-1121 221-1118 221-1119 221-1112
Suppilo, lyhyt varsi, DURAN®
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Kestää kemikaaleja erinomaisesti
  • Kestää korkeita lämpötiloja
  • Kestää hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Sileät sisäseinät.
DIN ISO 4798 (exept 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 and 221-1119)
Sertifikaatit: DIN ISO 4798 (paitsi 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 ja 221-1119).