Lyhytkantaiset suppilot
Toimittaja: BOCHEM
8840 8841 8842 8843 8844 8845
221-0284EA 38.7 EUR
221-0284 221-0285 221-0286 221-0287 221-0288 221-0289
Lyhytkantaiset suppilot
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
Ruostumatonta ¹⁸/₁₀-terästä.
  • Kestää hyvin kemikaaleja ja kuumuutta
  • Ilmakanava, kartiomainen putki
  • Autoklavoitava
Pehmeät sisäseinämät. Kestävä ja vankka. Monikäyttöinen suppilo. Ripustussilmukka (poikkeuksena halkaisija 80 mm) helpottaa säilyttämistä.