VWR®, Suppilot, analyyttinen
Toimittaja: VWR Collection
221-0243EA 8.9 EUR
221-0243 221-0244 221-0245 221-0246 221-0247 221-0248 221-0249 221-0250 VWRI221-0246S
VWR®, Suppilot, analyyttinen
Suppilot Suodatussuppilot Analyysisuppilot
PP, läpikuultava.
  • Sisäpuolella 58°:n kulmassa olevat nystyrät nopeuttavat suodatusta
  • Ulkopuolella olevat nystyrät helpottavat ilman poistumista suodatinpaperin alta
  • Erinomainen kemikaalin- ja lämmönkestävyys
Suunniteltu käytettäväksi tavallisen suodatinpaperin kanssa. Kartiokulma 60°.