Suppilot, lyhyt varsi
Toimittaja: VITLAB
41094 41194 41294 41394 41494 41594 41694 40894
221-0152EA 10.4 EUR
221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157 221-0158 221-1417
Suppilot, lyhyt varsi
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
PP,läpikuultava.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Voidaan autoklavoida
  • Soveltuu käytettäväksi tavallisen suodatinpaperin kanssa
With smooth interior surfaces.