Suppilo, pitkä varsi, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 29.3 EUR
221-0142 221-0143 221-1181
Suppilo, pitkä varsi, DURAN®
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Kestää kemikaaleja erinomaisesti
  • Kestää korkeita lämpötiloja
  • Kestää hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Sileät sisäseinät. Kartiokulma 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Sertifikaatit: DIN ISO 4798 (paitsi 221-0143 ja 221-1181)