Suppilot, lyhyt varsi
Toimittaja: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 5.7 EUR
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Suppilot, lyhyt varsi
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
HDPE, läpikuultava.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Korotettu reuna estää ylivuotamista
  • Ulkoiset reunat mahdollistavat ilman poistumisen esteettä suodatuksen aikana
Sileät sisäseinät. Vankka ja vahva. Monikäyttöinen suppilo. Ripustusrengas helpottaa säilytystä.