(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti), Millipore®

Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem

220201-1 220201-10 220201-25 220201-5 220201-1KG 220201-250GM
220201-1EA 112 EUR
220201-1 220201-10 220201-25 220201-5 220201-1KG 220201-250GM
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti), Millipore®
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
Kaava: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Sulamispiste: 116 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00081083
CAS-numero: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR