Tween® 20 (Polysorbate)
Toimittaja: Biotium
22002
22002.EA 80.2 EUR
22002.
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Kaava: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00165986
CAS-numero: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3