Bariumsulfaatti, hienojakoinen jauhe Ph. Eur.

Toimittaja: VWR Chemicals

21763.292EA 93.1 EUR
21763.292 21763.463
Bariumsulfaatti, hienojakoinen jauhe Ph. Eur.
Bariumsulfaatti
Kaava: BaSO₄
Kiehumispiste: 1600 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1345 °C
Tiheys: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003455
CAS-numero: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Substances soluble in acid Max. 0.3 %
Oxidisable sulphur compounds Passes test
Soluble barium salts Max. 10 ppm
Loss on ignition (600 ± 50°C) Max. 2 %
Residual solvents Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR