Asetoni-D6 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

217371000
217371000.EA 390 EUR
217371000.
Asetoni-D6 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Asetoni-D6
Kaava: D₃CC(O)CD₃
Kiehumispiste: 55 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –93 °C
Tiheys: 0,87 g/cm³
Leimahduspiste: –20 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044635
CAS-numero: 666-52-4
UN: 1090
ADR: 3,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR