Bariumklorididihydraatii ≥98%, TECHNICAL

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara

21709.364EA 249 EUR
21709.364
Bariumklorididihydraatii ≥98%, TECHNICAL
Bariumklorididihydraatii
Kaava: BaCl₂·2H₂O
Kiehumispiste: 1560 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 960 °C
Tiheys: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149154
CAS-numero: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR