Tulpat vakiohioksiin
Toimittaja: Brand
144405 144410 144415 144420 144425 144430 144435 144440 144445
217-9261EA 1.7 EUR
217-9261 217-9262 217-9263 217-9265 217-9266 217-9268 217-9270 217-9172 217-9174
Tulpat vakiohioksiin
Tulpat PE/LDPE/HDPE
PP tai PE-LD, ontto, tiivistysuurteet ja nelikulmainen tai kahdeksankulmainen kahva.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys, autoklavoitava (121 °C)
  • Tiivistysrenkaat takaavat tiiviin, vuotamattoman liitoksen
  • Nelikulmainen (kokoon 29/32 saakka, PP) tai kahdeksankulmainen (koot 34/35 ja 45/40, PE-LD) pää tulpan helppoon löysäämiseen ja irrottamiseen