Carboys, wide neck, PP or PC, with screw closure and spigot, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2317-0020 2317-0050 2319-0020 2319-0050 2319-0130
216-8791EA 299 EUR
216-8791 216-8792 216-8771 216-8772 216-4411
Carboys, wide neck, PP or PC, with screw closure and spigot, Nalgene®
Pullot Jerrykannut
PP, translucent with white PP screw cap and PP spigot with TPE seal, or PC, clear with white PP screw cap and PP spigot with TPE seal.
  • PP: Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys, soveltuu liuosten, elatusaineen ja tislatun veden säilytykseen, kuljetukseen ja jakeluun/PC: Hyvä kemikaalinkestävyys, soveltuu steriilin veden, standardireagenssien ja elatusaineen säilytykseen, kuljetukseen ja jakeluun
  • PP: Kestää lämpötiloja –10...+135 °C, voi autoklavoida/PC: Kestää lämpötiloja –100...+135 °C, voi autoklavoida
  • Tiivis korkki
Leveä suuaukko helpottaaMore Product Information