Carboys, wide neck, rectangular with spigot, HDPE, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2320-0020 2320-0050 2321-0020 2321-0050 2322-0020 2322-0050
216-8611EA 172 EUR
216-8611 216-8612 216-8631 216-8632 216-8651 216-8652
Carboys, wide neck, rectangular with spigot, HDPE, Nalgene®
Pullot Jerrykannut
HDPE, translucent, PPCO, translucent or PC, transparent.
  • HDPE: Good chemical resistance/PPCO: Very good chemical resistance/PC: Good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to 120 °C/PPCO: Heat resistant up to 121 °C, autoclavable/PC: Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof closure
valkoiset PP-kierrekorkit ja PP-hana. Tilaa säästävä nelikulmainen muoto. Kalibroitu gallonoissa ja litroissa. Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja kaatamista sekä puhdistamista. Tukeva kahva ruostumatonta terästä. PC-kanisteri (lämmönkestävä (135 °C)More Product Information