Carboys, wide neck, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2212-0020 2212-0050 2211-0050 2211-0020
216-8621EA 166 EUR
216-8621 216-8622 216-8602 216-8601
Carboys, wide neck, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Pullot Jerrykannut
HDPE, translucent or PP, translucent with white PP screw cap.
  • HDPE-muovia: Hyvä kemikaalinkestävyys/PP-muovia: Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • HDPE-muovia: Lämmönkestävä 120 °C:een/PP-muovia: Lämmönkestävä 135 °C:een, voidaan autoklavoida
  • Tiivis
Tukeva, tilaa säästävä muotoilu, haalistumaton mitta-asteikko gallonille ja litroille. Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä, tyhjentämistä ja puhdistamista. Erityisen hyödyllinen käsiteltäessä suuria määriä jauheita ja muita kiinteitä aineita. Sivuissa kädensijat ja päällä tukeva kahva ruostumatonta terästä.