Kallistamalla avautuvat säilytyslaatikot
Toimittaja: MULTIROIR
STS2 STS3 STS4 STS5 STS6 STS9
216-4355EA 536 EUR
216-4355 216-4348 216-4356 216-4357 216-4358 216-4359
Kallistamalla avautuvat säilytyslaatikot
Laatikot Annostelulaatikot
ABS.
Kukin elementti sisältää useita irrotettavia, läpinäkyviä laatikoita, jotka soveltuvat monenlaisten tavaroiden säilytykseen
  • Myrkytön, soveltuu elintarvikekäyttöön
  • Vahva ulompi runko-osa on valmistettu iskunkestävästä polystyreenistä ja sisäosat ABS
  • Voidaan kiinnittää seinään