Purkki, irrallisella kannella varustetut astiat, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
242083409 242084105 242084508 242085701
216-3304EA 52.7 EUR
216-3304 216-3306 216-3308 216-3312
Purkki, irrallisella kannella varustetut astiat, DURAN®
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Low profile, without knob.