Yleiskäyttöinen astia, purkki, suuri suuaukko, kierrekorkki
Toimittaja: VITLAB
130597 130297 130397 130497
216-3196EA 134 EUR
216-3196 216-3193 216-3194 216-3195
Yleiskäyttöinen astia, purkki, suuri suuaukko, kierrekorkki
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
PFA, with PFA screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan