Säiliö, jossa saniteettilaipat, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2630-0020 2630-0050 2630-0010
216-1756EA 735 EUR
216-1756 216-1757 216-0304
Säiliö, jossa saniteettilaipat, Nalgene®
Pullot Jerrykannut
PP, läpikuultava.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (135 °C), voidaan autoklavoida
  • Puhdistus on nopeaa ja helppoa, koska kierrettä ei ole
Hitsatut Tri-Cover-laipat helpottavat aseptista nesteen siirtoa ja näytteenottoa.
Tilaustiedot: liitospuristimet (734-2466) ja tiivisteet (734-2469), molemmat tärkeitä, tilattava erikseen.