Piikiekkojen käsittely, kuljetuslaite piikiekoille, 150 mm piikiekoille, 182/194/196 -sarja
Toimittaja: ENTEGRIS
PA18260MB61C02 PA18260MB-0603 PA19460MB-0603 PA19460MB61C02 PA18260M-61C02 PA18260MC61C02 K19660MLB97C02
216-1693EA 0 EUR
216-1693 216-1692 216-1695 216-1696 216-1691 ENTEPA18260MC61C02 ENTEK19660MLB97C02
Piikiekkojen käsittely, kuljetuslaite piikiekoille, 150 mm piikiekoille, 182/194/196 -sarja
Piikiekkojen käsittely Kasetti
These standard 150 mm wafer carriers feature a high rigidity and dimensional stability.
  • Open sidewall design to minimize liquid traps, to promote even solution coverage and drainage
  • High profile design for maximum wafer protection
  • Capacity of 25 wafers
182 series - Industry standard wafer carrier
Four-point contact on the 'H' bar for improved wafer positioning (only some articles)
Open sidewall style
High profile design for maximum wafer protection
Pins and holes on the top rail
194/196 series - Superior automation performance
Four-point contact on the 'More Product Information