Laboratoriotarjottimet
Toimittaja: KARTELL
5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715
216-2101EA 16.5 EUR
216-2101 216-1684 216-2103 216-1683 216-2105 216-2106 216-4307 216-2108 216-2109 216-2110 216-0268 216-2112 216-1681 216-2114 216-2115
Laboratoriotarjottimet
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Laboratorioalustat/-astiat
PS, valkoinen.
  • Tukeva, iskunkestävä rakenne
  • Lämmönkestävä +70 °C:een asti
  • Sileä pinta on helppo puhdistaa
Yleiskäyttöinen tarjotin moniin laboratorion käyttötarkoituksiin. Soveltuu myös elintarviketeollisuuteen.