Haihdutusmaljat, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
213013202 213013408 213013802 213014104 213014404 213014901 213015409 213015906 213016302
216-1270EA 10.4 EUR
216-1270 216-1271 216-1272 216-1273 216-1274 216-1275 216-1276 216-1277 216-1278
Haihdutusmaljat, DURAN®
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
DURAN®, borosilikaattilasi 3.3, kirkas, nokan kanssa.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta kestää hyvin lämpötilan muutoksia
Sopii useisiin käyttötarkoituksiin. Litteä pohja ja (tilavuudesta 170 ml ylöspäin) matta merkintäalue.
*ilman merkintäkenttää
Sertifikaatit: DIN 12336