Hanat
Toimittaja: BURKLE
0525-1000 0525-5000 0525-3000 0525-7000
216-2854EA 44.1 EUR
216-2854 216-0941 216-0940 216-0942
Hanat
Hanat
Media-contacting parts PP, PE and PTFE.
  • Sulkeutuvat tiiviisti
  • Helppo käyttää
  • Liitetään umpimutterilla
Hanat soveltuvat kaikkiin astioihin, joissa on R¾" kierreliitäntä. Kierresovittimilla ne voi liittää melkein mihin tahansa astiaan. Kestävät 2 baarin painetta 20 °C:ssa (ilman poistoputken kiinnikettä ja läpivientiä). Sopiva kallistuskulma ja kiertyvä kaatonokka estävät nesteen tiputtelun. Mukana kapeneva kaatonokka kapeasuisille pulloille, joiden halkaisija on 6-8 mm.
Eivät sovellu kiinteytyville aineille.