Kanisteri, nelikulmainen, kahvallinen
Toimittaja: MELLERUD PLAST EMBALLATOR
100092-2500 100092-5 100093-25 48B0270410 100092-10
216-0896EA 7.9 EUR
216-0896 215-1884 215-1885 215-3057 216-0895
Kanisteri, nelikulmainen, kahvallinen
Pullot Jerry-kannut
HDPE Bottle with tight-fit lid, moulded handle and lid with locking ring.
Pullo, jossa tiivis kansi, muotoiltu kahva ja kannessa lukitusrengas Mallien vetoisuus 2,5–25 l Mallit, joiden vetoisuus on 5–25 l, on hyväksytty käytettäviksi vaarallisten aineiden kuljetuksessa