Soluviljelypullo, elatusainepullo, neliönmalliset, steriilit, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 726 EUR
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Soluviljelypullo, elatusainepullo, neliönmalliset, steriilit, Nalgene®
Pullot Väliainepullot
PETG.
  • Leakproof closure, break-resistant and durable
  • Transparency and reduced permeability to carbon dioxide and oxygen allow media storage up to 6 months
  • Bottles and closures are radiation sterilised and non-pyrogenic
Kohtuuhintainen vaihtoehto lasipulloille elatusaineiden säilytykseen ja kuljettamiseen. Korkillinen tai korkiton malli, korkki luonnollista HDPE-muovia. 30-1000 ml:n pullojen korkit ovat luonnonvalkoisia. 2000 ml:n pullon korkki on valkoinen. Pulloja ja korkkeja ei voi autoklavoida. Pakattu tiiviisti alustoille.