VWR®, Haihdutusmalja, korkea
Toimittaja: VWR Collection
216-0179EA 27 EUR
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Haihdutusmalja, korkea
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
PTFE, nokan kanssa.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Paksut seinämät, kartiomainen. Vankka ja särkymätön.