VWR®, Haihdutusmalja, matala
Toimittaja: VWR Collection
216-0173EA 28.1 EUR
216-0173 216-0174 216-0175 216-0176 216-0177 216-0178
VWR®, Haihdutusmalja, matala
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
PTFE, nokan kanssa.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Outer diameter with a tolerance of +/- 1mm
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Paksut seinämät, kartiomainen. Vankka ja särkymätön.