VWR®, Haihdutusmaljat
Toimittaja: VWR Collection
216-0083EA 12.7 EUR
216-0083 216-0084 216-0085 216-0086 216-0087 216-0088 216-0089 216-0090 216-0091 216-0092
VWR®, Haihdutusmaljat
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
Borosilikaattilasia (3.3), nokan kanssa.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance up to +500 °C
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Kohtuuhintainen vaihtoehto moneen käyttötarkoitukseen. Litteä pohja ja matta merkintäalue.
DIN 12336
Sertifikaatit: DIN 12336