Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierrekorkilla
Toimittaja: LAMAPLAST
614 613 612 611 610 609 608
215-9004EA 9.3 EUR
215-9004 215-9003 215-9002 215-9001 215-9000 215-0916 215-0915
Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
HDPE, läpikuultava.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää jopa 80 °C
  • Vuotamattomat, mitta-asteikolliset
Kaksoissuljettava korkki, sisällön turvaavan sinetin voi kiinnittää pullon hartian ja reiällisen korkin aukkoihin. Soveltuu kaikenlaiseen laboratoriokäyttöön ja näytteenottoon. Leveä suuaukko nopeuttaa jauheiden, tahnojen ja nesteiden täyttöä ja tyhjennystä.