Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2401-0125 2401-0250 2401-0500 2401-1000
215-8103EA 34.3 EUR
215-8103 215-8104 215-8105 215-8106
Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, Nalgene®
Pullot Pesupullot
LDPE, translucent with PP spray cap.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää jopa +80 °C
  • Korkki ja putki on valmistettu yhtenä kappaleena, mikä ehkäisee vuotoja
Edullinen, pehmeä, ja helposti puristettava. Tarkoitettu perusliuoksille, kuten vedelle, saippualle sekä laimennetuille hapoille ja emäksille. Virtausta voi lisätä katkaisemalla ruiskutuskorkin kärjen.