Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2411-0015 2411-0030 2411-0060 2411-0125 2411-0250
215-7871EA 47.9 EUR
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Pullot Tippapullo
LDPE, translucent, with dropping seal and PP cap.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys, lämmönkestävä (80 °C)
  • Kiinnitetty korkki ei voi kadota
  • Vuotamaton
Annostelee vain yksittäisiä tippoja. Helppo täyttää.