Bottles, narrow neck, round, LDPE or PP, with screw caps, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2202-0005 2202-0010 2202-0020 2203-0005 2203-0010 2203-0020
215-7742EA 20.8 EUR
215-7742 215-7744 215-7748 215-7752 215-7754 215-7758
Bottles, narrow neck, round, LDPE or PP, with screw caps, Nalgene®
Pullot Muovipullot
Läpikuultava LDPE:tä tai PPCO:ta, kierrekorkki polypropeenia.
  • LDPE: Hyvä kemikaalinkestävyys/PPCO: Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • LDPE: Kestää jopa 80 °C/PPCO: Kestää jopa 121 °C, voi autoklavoida
  • Tiivis
Suuret pullot muun muassa kemikaalien, standardiliuosten ja tislatun veden kuljetukseen ja säilytykseen. 4 000 ja 8000 ml:n pulloissa on lenkki etikettiä varten.