Bottles, amber, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2004-0001 2004-0002 2004-0004 2004-0008 2004-0016 2004-0032 2004-9025 2004-9050 2004-9125
215-7544EA 29.4 EUR
215-7544 215-7545 215-7546 215-7548 215-7550 215-7551 215-7542 215-7543 215-7541
Bottles, amber, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, Nalgene®
Pullot Muovipullot
HDPE, ruskea, ruskealla PP-kierrekorkilla.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä 120 °C:een asti
  • Tiivis, pitkä käyttöikä
Ruskea väri suojaa valoherkkiä aineita. Soveltuu erinomaisesti nesteiden säilytykseen ja kuljetukseen.