Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 17.1 EUR
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Pullot Muovipullot
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys, lämmönkestävä +80 °C:een asti
  • Soveltuu erinomaisesti jäämäanalyyseihin
  • HDPE-muovisia pulloja taipuisampi ja iskunkestävämpi, taatusti tiivis
Soveltuu erinomaisesti nestemäisten aineiden säilytykseen ja kuljetukseen.