Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2103-0001 2103-0002 2103-0004 2103-0008 2103-0016 2103-0032
215-7211EA 18.4 EUR
215-7211 215-7212 215-7213 215-7214 215-7215 215-7216
Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Pullot Muovipullot
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys, lämmönkestävä (80 °C)
  • Vesitiiviit pullot soveltuvat nesteiden käsittelyyn
  • Joustava, erinomainen iskunkestävyys
Voidaan käyttää useimmissa laboratoriotöissä sekä näytteiden keräämiseen. Leveä suu helpottaa jauheiden, tahnojen ja nesteiden kaatamista pulloon ja pullosta pois.