Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 132 EUR
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Pullot Muovipullot
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Kestävät poikkeuksellisen hyvin kemikaaleja
  • Lämmönkestävyys −270...+250 °C, voidaan autoklavoida
  • Tiivis
Pullot kestävät erittäin hyvin äärilämpötiloja, kemikaaleja ja korroosiota. Ei reagoi juuri minkään kemiallisen aineen kanssa lukuun ottamatta sulaneita alkalimetalleja, fluoriyhdisteitä ja kompleksisia halogeeniyhdisteitä korkeissa lämpötiloissa ja kovassa paineessa.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.