Pullo, kapea suuaukko, kiinteä pesupullo
Toimittaja: KARTELL
1633 1634
215-6411EA 9.3 EUR
215-6411 215-6412
Pullo, kapea suuaukko, kiinteä pesupullo
Pullot Pesupullot
LDPE, translucent.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä 75 °C:een asti
  • Kätevä, helposti puristettava
Sisältää kiinteän, kestävän pystyputken ja suuttimen, mukana korkki. Pullon sisällön lämpeneminen tai laajentuminen ei aiheuta vuotoja, sillä suihkuputki ja kierrekorkki ovat erillään toisistaan.