Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierteillä
Toimittaja: RIXIUS
1-1301-0100-32 1-1301-0250-45 1-1301-0500-54 1-1301-1000-54
215-4751EA 104 EUR
215-4751 215-4752 215-4753 215-4754
Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierteillä
Pullot Lasipullot
Soda-lime glass, amber, with blue screw caps.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal loads
  • Closures in various designs are available on request
DIN thread. Space saving in storage and transport. Stable, non-slip. Amber to protect light-sensitive materials.