Bottles, narrow neck, round, PFA, with screw caps
Toimittaja: VITLAB
109297 109397 108297 108397 108497
215-4591EA 126 EUR
215-4591 215-4592 215-4596 215-4597 215-4598
Bottles, narrow neck, round, PFA, with screw caps
Pullot Muovipullot
PFA, läpikuultava, PFA-kierrekorkki.
  • Maximum chemical resistance
  • Heat resistant from −200 to +250 °C, autoclavable
  • Leakproof
Pullot kestävät erittäin hyvin äärilämpötiloja, kemikaaleja ja korroosiota. Ei reagoi juuri minkään kemiallisen aineen kanssa lukuun ottamatta sulaneita alkalimetalleita, fluoriyhdisteitä ja kompleksisia halogeeniyhdisteitä korkeissa lämpötiloissa ja kovassa paineessa. Erinomainen astia nesteille ja jauheille sekä tahnamaisille ja rakeisille aineille.