Pullo, leveä suuaukko, GLS 80® -kierre, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
1178392 1178424 1178425 1178426 1178427 1178428 218606904 218603607
215-3094EA 160 EUR
215-3094 215-3095 215-3096 215-3097 215-3098 215-3099 215-2849 215-2957
Pullo, leveä suuaukko, GLS 80® -kierre, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3,3, kirkas, ilman kierrekorkkia ja kaatorengasta.
  • Easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Special thread means opening takes less than a turn
  • Service temperature limit of standard blue closure and pouring ring (must be ordered separately): 140 °C
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Pyöreissä pulloissa on mitta-asteikko ja GLS 80 -erikoiskierre, jonka ansiosta pullon avaaminen ja sulkeminenMore Product Information