Pullo, leveä suuaukko, GLS 80® -kierre, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
1112627 1112713 1112715 1113949 1113950 1113951 1200154 218606953 218603656 1200265
215-1785EA 26.2 EUR
215-1785 215-1786 215-1787 215-1789 215-1790 215-1791 215-4177 215-2850 215-2955 215-4178
Pullo, leveä suuaukko, GLS 80® -kierre, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, kirkasta borosilikaattilasia 3.3, mukana kierrekorkki ja kaatorengas.
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Pyöreissä pulloissa on mitta-asteikko ja GLS 80® -erikoiskierre. Pikamekanismilla pullon avaaminen ja sulkeminen on helppoa. Leveän suuaukon ulkohalkaisija on 80 mm, joten pullon voi kätevästi ja turvallisesti täyttää niin jauheella, tahnalla,More Product Information