Bottles, narrow neck, round, PE, with screw caps
Toimittaja: KARTELL
3171 3191 3231 3241 3251 3261
KART3171EA 4.4 EUR
KART3171 215-1358 215-1359 215-1360 215-1361 215-1362
Bottles, narrow neck, round, PE, with screw caps
Pullot Muovipullot
PE, grey.
  • Tiiviydestä huolehtivat kaksoistiiviste ja tiivistetulppa
  • Helposti irrotettavat korkit
  • Läpinäkymättömät pullot soveltuvat valoherkkien aineiden varastointiin
Bottles have sloping shoulders reducing the tendency for residue deposits. Tagging points on the shoulders and caps to ensure tamper proof closure.