Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 65.9 EUR
215-1061 215-1062 215-1063
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Pullot Tippapullo
LDPE, läpinäkyvä, värilliset PP-kierrekorkit (punainen, vihreä, sininen, valkoinen ja keltainen) ja LDPE-annostelukärki.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Eri pulloissa olevat reagenssit on helppo erottaa korkin värin perusteella. Tippapulloilla voidaan reagenssit ja muut nesteet annostella toistuvasti ja luotettavasti. Tippapullot ovat hyvä vaihtoehtoMore Product Information