Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
BWH0060PN BLH0150P BWH0250PN BWH0500PN BWH1000PN BWH2000P BLH0100P BLH0125P BWH0030PN BLH0100BULK BLH0125BULK BWH0250BULK BWH0500BULK BWH1000BULK BWH2000BULK
215-0540EA 20.1 EUR
215-0540 215-0389 215-0542 215-0544 215-0546 215-0547 215-3688 215-0518 215-0538 215-4073 215-4074 215-4076 215-4077 215-4078 215-4079
Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla, Azlon®
Pullot Muovipullot
HDPE, translucent bottles, rigid, with PP screw cap.
  • Leakproof, linerless design
  • Smooth inner contours for efficient pouring and ease of cleaning
  • Heavy-duty and durable
  • Good chemical resistance
Soveltuu kaikenlaiseen laboratoriokäyttöön ja näytteenottoon. Leveä suuaukko nopeuttaa jauheiden, rakeiden ja tahnojen täyttöä ja tyhjennystä.